Learn More
5-Chlor-4-methyl-2-nitroanilin, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10242612 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10242612 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10242612 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 356000010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-chloro-4-methyl-2-nitroaniline
Namenshinweis 96%
CAS 7149-80-6
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 159°C to 163°C
Farbe Orange bis Braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C7H7ClN2O2
MDL-Nummer MFCD00034066
Menge 1 g
Synonym 5-chloro-4-methyl-2-nitro-phenylamine, benzenamine, 5-chloro-4-methyl-2-nitro, 5-chloro-4-methyl-2-nitrophenylamine, 5-chloro-4-methyl-2-nitroaniline, acmc-209oix, 4-amino-2-chloro-5-nitrotoluene, zerenex e/9102011, 5-chloro-4-methyl-2-nitro-aniline, 5-chloro-2-nitro-p-toluidine, benzenamine,5-chloro-4-methyl-2-nitro
InChI-Schlüssel BBWHBSDZHSQECL-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(=C(C=C1Cl)N)[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name 5-Chlor-4-Methyl-2-Nitroanilin
Molekulargewicht (g/mol) 186.6
PubChem CID 251681
Formelmasse 186.6
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Chloro-4-methyl-2-nitroaniline
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.