Learn More
5-Chlor-3-Methyl-1-Phenyl-1H-Pyrazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11430583
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11430583 5 g 5 Gramm
11420583 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11430583 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12685.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1131-17-5 | C10H9ClN2 | 192.646 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1131-17-5
Summenformel C10H9ClN2
Molekulargewicht (g/mol) 192.646
MDL-Nummer MFCD00067853
InChI-Schlüssel ZZOWFLAMMWOSCG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-3-methyl-1-phenyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole, 5-chloro-3-methyl-1-phenyl, buttpark 48\06-20, acmc-20am49, 1-phenyl-3-methyl-5-chloropyrazole, 1-phenyl-3-methyl-5-chloro-1h-pyrazole, 1h-pyrazole,5-chloro-3-methyl-1-phenyl, 5-chloro-3-methyl-1-phenylpyrazole
PubChem CID 2735771
IUPAC-Name 5-Chlor-3-methyl-1-phenylpyrazol
SMILES CC1=NN(C(=C1)Cl)C2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Chloro-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole
Siedepunkt 114°C to 115°C (4 mmHg)
Menge 5 g
Formelmasse 192.64
Reinheit (%) 98%