Learn More
5-Chlor-2-(trifluoromethoxy)anilin, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10892251
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung
10892251 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10892251 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MAY00234DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)aniline
CAS 326-64-7
Menge 1 g
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C7H5ClF3NO
Synonym 5-chloro-2-trifluoromethoxy aniline, 5-chloro-2-trifluoro methoxy aniline, 5-chloro-2-trifluoromethoxy benzenamine, benzenamine, 5-chloro-2-trifluoromethoxy, 5-chloro-2-trifluoromethoxy-phenylamine, 2-amino-4-chlorotrifluoro-methoxybenzene, 5-chloro-2-trifluoromethoxy phenylamine
InChI-Schlüssel KSBUTBXMRFVLND-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)N)OC(F)(F)F
IUPAC-Name 5-Chlor-2-(trifluormethoxy)anilin
Molekulargewicht (g/mol) 211.568
PubChem CID 10932748
Formelmasse 211.57
Reinheit (%) 97%