Learn More
5-Chloro-2-Thiophencarboxylsäure, TRC
Artikelnummer. 30134191
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
Packungsgröße:
5 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30134191 50 g 50 Gramm
30008783 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30134191 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC42050050G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24065-33-6
Summenformel C5 H3 Cl O2 S
Molekulargewicht (g/mol) 162.59
Synonym 5-Chloro-2-thiophenecarboxylic Acid, 2-Chloro-5-carboxythiophene, 2-Chloro-5-thiophenecarboxylic acid, 5-Chloro-2-thiophenecarboxylic acid, 5-Chlorothiophen-2-carboxylic acid, NSC 14776
IUPAC-Name 5-Chlorthiophen-2-Carbonsäure
SMILES OC(=O)c1ccc(Cl)s1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Chlorothiophene-2-carboxylic Acid
Menge 50 g
InChI-Formel InChI=1S/C5H3ClO2S/c6-4-2-1-3(9-4)5(7)8/h1-2H,(H,7,8)
Formelmasse 161.9542