Learn More
5-Chlor-2-Thienylmagnesiumbromid, 0.5-M-Schlamm in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10842251 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Packungsgröße:
50 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10842251 50 mL AcroSeal™ Glasflasche 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10842251 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 431970500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Chloro-2-thienylmagnesium bromide
CAS 111762-30-2, 109-99-9
Farbe Gelb bis Braun
Dichte 0.9690g/mL
Siedepunkt 65.0°C
Flammpunkt −17°C
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Summenformel C4H2BrClMgS
MDL-Nummer MFCD02260211
Menge 50 mL
Relative Dichte 0.969
Synonym 5-chloro-2-thienylmagnesium bromide, magnesium, bromo 5-chloro-2-thienyl, btgxlaketdwiab-uhfffaoysa-m, bromo 5-chloro-2-thienyl magnesium, 5-chloro-2-thienyl magnesium bromide, 5-chloro-2-thienyl-magnesium bromide, 2-bromomagnesio-5-chlorothiophene, 5-chloro-2-thienylmagnesium bromide, 0.5 m slurry in thf, 5-chloro-2-thienylmagnesium bromide 0.25 m in tetrahydrofuran, 5-chloro-2-thienylmagnesium bromide, 0.25m in tetrahydrofuran, grignard reagent
InChI-Schlüssel BTGXLAKETDWIAB-UHFFFAOYSA-M
SMILES ClC1=CC=C([Mg]Br)S1
IUPAC-Name Magnesium;5-Chlor-2H-Thiophen-2-id;Bromid
Molekulargewicht (g/mol) 221.78
PubChem CID 12345883
Formelmasse 221.79
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Chloro-2-thienylmagnesium bromide, 0.5M slurry in THF
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.