Learn More
5-Chlor-2-pentanonethylenketal, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10563911 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10563911 5 g Glasflasche 5 Gramm
10184320 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10563911 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 166040050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5978-08-5 | C7H13ClO2 | 164.63 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5978-08-5
Summenformel C7H13ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 164.63
MDL-Nummer MFCD00003217
InChI-Schlüssel OFERIRWCHSOJJT-UHFFFAOYSA-N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Chloro-2-pentanone ethylene ketal
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0900g/mL
Siedepunkt 73°C to 76°C (7.0 mmHg)
Flammpunkt 72°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4490 to 1.451
Menge 5 g
Relative Dichte 1.09
Synonym 2-3-chloropropyl-2-methyl-1,3-dioxolane, 5-chloro-2-pentanone ethylene ketal, 2,2-ethylenedioxy-5-chloropentane, 1,3-dioxolane, 2-3-chloropropyl-2-methyl, 5-chloro-2-pentanoneethyleneketal, acmc-20am4f, oferirwchsojjt-uhfffaoysa, 1-chloro-4-pentanone ethylene ketal, 1, 2-3-chloropropyl-2-methyl, 5-chloro-2-pentanone ethylene acetal
SMILES CC1(OCCO1)CCCCl
IUPAC-Name 2-(3-Chlorpropyl)-2-Methyl-1,3-Dioxolan
PubChem CID 80079
Formelmasse 164.63
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit