Learn More
5-Chlor-2-Pentanon, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11433993
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11433993 25 g 25 Gramm
11443993 100 g 100 Gramm
11354659 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11433993 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10269.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 5891-21-4 | C5H9ClO | 120.576 g/mol
5-Chloro-2-pentanone used in the preparation of destructible surfactants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Chlor-2-pentanon zur Herstellung zerstörbarer Tenside.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform und Methanol.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen halten. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5891-21-4
Summenformel C5H9ClO
Molekulargewicht (g/mol) 120.576
MDL-Nummer MFCD00001008
InChI-Schlüssel XVRIEWDDMODMGA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-2-pentanone, 2-pentanone, 5-chloro, 1-chloro-4-pentanone, 3-chloropropyl methyl ketone, 2-pentanone 5-chloro, 1-chloro-4-oxopentane, pubchem17207, 3-acetylpropyl chloride, 5-chloro-pentan-2-one, 5-chloranylpentan-2-one
PubChem CID 79993
IUPAC-Name 5-Chloropentan-2-on
SMILES CC(=O)CCCCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Chloro-2-pentanone
Siedepunkt 63°C to 64°C (12 mmHg)
Flammpunkt 35°C (95°F)
Menge 25 g
UN-Nummer UN1224
Beilstein 1098490
Formelmasse 120.58
Reinheit (%) 94%