Learn More
5-Chloro-2-pentanone (>90%), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Chloro-2-pentanone |
| CAS | 5891-21-4 |
| Summenformel | C5H9ClO |
| Menge | 10 g |
| Synonym | 1-Chloro-4-pentanone, 3-Chloropropyl Methyl Ketone, NSC 60210, NSC 8427 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H9ClO/c1-5(7)3-2-4-6/h2-4H2,1H3 |
| SMILES | CC(=O)CCCCl |
| IUPAC-Name | 5-chloropentan-2-one |
| Molekulargewicht (g/mol) | 120.58 |
| Formelmasse | 120.0342 |