Learn More
5-Chlor-2-Nitrobenzoesäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11474124
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11474124 100 g 100 Gramm
11454124 5 g 5 Gramm
11464124 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11474124 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12493.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2516-95-2 | C7H4ClNO4 | 201.562 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2516-95-2
Summenformel C7H4ClNO4
Molekulargewicht (g/mol) 201.562
MDL-Nummer MFCD00007290
InChI-Schlüssel ZKUYSJHXBFFGPU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-2-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 5-chloro-2-nitro, 2-nitro-5-chlorobenzoic acid, 3-chloro-6-nitrobenzoic acid, 5-chloro-2-nitro-benzoic acid, pubchem4586, acmc-209ghs, rarechem al bo 1106, timtec-bb sbb009922, 2-nitro-5-chlorobenzoate
PubChem CID 17286
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Chloro-2-nitrobenzoic acid
Schmelzpunkt 136°bis 140 °C
Geruch Geruchsneutral
Menge 100 g
Beilstein 1963952
Formelmasse 201.57
Reinheit (%) 99%