Learn More
5-Chlor-2-Nitroanilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10368560 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 10368560
Marke: Thermo Scientific Acros 246950500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1635-61-6 | C6H5ClN2O2 | 172.57 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1635-61-6
Summenformel C6H5ClN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 172.57
MDL-Nummer MFCD00007776
InChI-Schlüssel ZCWXYZBQDNFULS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitro-5-chloroaniline, benzenamine, 5-chloro-2-nitro, 3-chloro-6-nitroaniline, 5-chloro-2-nitrobenzeneamine, aniline, 5-chloro-2-nitro, 2-amino-4-chloro-nitrobenzene, unii-656xjm4con, 5-chloro-2-nitrobenzenamine, ccris 8934, 5-chloro-2-nitro aniline
PubChem CID 74218
IUPAC-Name 5-Chlor-2-Nitroanilin
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)N)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Chloro-2-nitroaniline
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 126.0°C to 129.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel ClC6H3(NO2)NH2
Menge 50 g
Beilstein 12, 730
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1.22g/L (20°C)
Formelmasse 172.57
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Chloro-2-nitroaniline
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P361-Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.