Learn More
5-Chlor-2-Nitroanilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11493574
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11493574 5 g 5 Gramm
11403584 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11493574 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11241.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1635-61-6 | C6H5ClN2O2 | 172.568 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1635-61-6
Summenformel C6H5ClN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 172.568
MDL-Nummer MFCD00007776
InChI-Schlüssel ZCWXYZBQDNFULS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitro-5-chloroaniline, benzenamine, 5-chloro-2-nitro, 3-chloro-6-nitroaniline, 5-chloro-2-nitrobenzeneamine, aniline, 5-chloro-2-nitro, 2-amino-4-chloro-nitrobenzene, unii-656xjm4con, 5-chloro-2-nitrobenzenamine, ccris 8934, 5-chloro-2-nitro aniline
PubChem CID 74218
IUPAC-Name 5-Chlor-2-Nitroanilin
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)N)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Chloro-2-nitroaniline
Schmelzpunkt 124°C to 128°C
Geruch Weak, characteristic
Menge 5 g
UN-Nummer UN2237
Beilstein 2210201
Formelmasse 172.57
Reinheit (%) 97%