Learn More
5-Chlor-2-(methylthio)anilin, 95 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 5-Chloro-2-(methylthio)aniline |
| Prozentgehaltsbereich | 95% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Strukturformel | NH2C6H3(Cl)SCH3 |
| Menge | 10 g |
| Synonym | 5-chloro-2-methylthio aniline, 5-chloro-2-methylsulfanyl aniline, 5-chloro-2-methylthiophenylamine, 5-chloro-2-methylthio benzenamine, 5-chloro-2-methylsulfanyl-phenylamine, benzenamine,5-chloro-2-methylthio, benzenamine, 5-chloro-2-methylthio |
| Formelmasse | 173.67 |
| Reinheit (%) | 95% |