Learn More
5-Chlor-2-(methylthio)anilin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10456852
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10456852 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10722493 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10456852 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CD05201DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 16423-54-4
Summenformel C7H8ClNS
Molekulargewicht (g/mol) 173.658
MDL-Nummer MFCD00052816
InChI-Schlüssel RWUQNIPYCAHKMO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2794577
IUPAC-Name 5-Chlor-2-Methylsulfanylanilin
SMILES CSC1=C(C=C(C=C1)Cl)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Chloro-2-(methylthio)aniline
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel NH2C6H3(Cl)SCH3
Menge 1 g
Synonym 5-chloro-2-methylthio aniline, 5-chloro-2-methylsulfanyl aniline, 5-chloro-2-methylthiophenylamine, 5-chloro-2-methylthio benzenamine, 5-chloro-2-methylsulfanyl-phenylamine, benzenamine,5-chloro-2-methylthio, benzenamine, 5-chloro-2-methylthio
Formelmasse 173.67
Reinheit (%) 95%