Learn More
5-Chlor-2-Methylindol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11470127
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11470127
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B21036.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 1075-35-0 | C9H8ClN | 165.62 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1075-35-0
Summenformel C9H8ClN
Molekulargewicht (g/mol) 165.62
MDL-Nummer MFCD00005619
InChI-Schlüssel WUVWAXJXPRYUME-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-2-methylindole, 2-methyl-5-chloroindole, 1h-indole, 5-chloro-2-methyl, 5-chloro-2-methyl-indole, 2-methyl-5-chloro-1h-indole, pubchem17201, acmc-1bpvo, 5-chlor-2-methyl-1h-indole, indole, 5-chloro-2-methyl, 1h-indole,5-chloro-2-methyl
PubChem CID 70636
IUPAC-Name 5-Chlor-2-Methyl-1H-Indol
SMILES CC1=CC2=C(N1)C=CC(=C2)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Chloro-2-methylindole
Schmelzpunkt 110°C to 114°C
Menge 25 g
Formelmasse 165.62
Reinheit (%) 98%