Learn More
5-Chlor-2-Methylindol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11460127
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11460127 5 g 5 Gramm
11450127 1 g 1 Gramm
11470127 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11460127 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21036.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1075-35-0 | C9H8ClN | 165.62 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1075-35-0
Summenformel C9H8ClN
Molekulargewicht (g/mol) 165.62
MDL-Nummer MFCD00005619
InChI-Schlüssel WUVWAXJXPRYUME-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-2-methylindole, 2-methyl-5-chloroindole, 1h-indole, 5-chloro-2-methyl, 5-chloro-2-methyl-indole, 2-methyl-5-chloro-1h-indole, pubchem17201, acmc-1bpvo, 5-chlor-2-methyl-1h-indole, indole, 5-chloro-2-methyl, 1h-indole,5-chloro-2-methyl
PubChem CID 70636
IUPAC-Name 5-Chlor-2-Methyl-1H-Indol
SMILES CC1=CC2=C(N1)C=CC(=C2)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Chloro-2-methylindole
Schmelzpunkt 110°C to 114°C
Menge 5 g
Formelmasse 165.62
Reinheit (%) 98%