Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-chloro-2-methylindole |
| CAS | 1075-35-0 |
| CAS Min. % | 94.0 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Schmelzpunkt | 112°C to 118°C |
| Farbe | Beige-Brown to Pink |
| Infrarotspektrum | Authentic |
| Prozentgehaltsbereich | 95% |
| Verpackung | Glasflasche |
| Summenformel | C9H8ClN |
| Mehr anzeigen |