Learn More
5-Chlor-2-Methylbenzothiazol, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Chloro-2-methylbenzothiazole |
| Schmelzpunkt | 65°C to 70°C |
| Farbe | Braun bis Weiß |
| Menge | 25 g |
| Formelmasse | 183.66 |
| Reinheit (%) | 98% |
| Physikalische Form | Fest |