Learn More
5-Chlor-2-Methylanilin, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11409347
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11409347 100 g 100 Gramm
11419347 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11409347 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21392.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 95-79-4
Summenformel C7H8ClN
Molekulargewicht (g/mol) 141.60
MDL-Nummer MFCD00007779
InChI-Schlüssel WRZOMWDJOLIVQP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-o-toluidine, 2-amino-4-chlorotoluene, 2-methyl-5-chloroaniline, fast red kb base, benzenamine, 5-chloro-2-methyl, ansibase red kb, red kb base, 4-chloro-2-aminotoluene, 3-chloro-6-methylaniline, pharmazoid red kb
PubChem CID 7260
ChEBI CHEBI:82422
IUPAC-Name 5-Chlor-2-Methylanilin
SMILES CC1=CC=C(Cl)C=C1N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Chloro-2-methylaniline
Schmelzpunkt 21°C to 24°C
Dichte 1.18
Siedepunkt 236°C to 238°C
Flammpunkt 160°C (320°F)
Brechungsindex 1.584
Menge 100 g
UN-Nummer UN2239
Beilstein 878504
Formelmasse 141.6
Reinheit (%) 99%