Learn More
5-Chloro-2-(Methylamino)Benzophhenon, TRC
Artikelnummer. 30012810
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
100 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
100 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30012810 1 g 1 Gramm
30006652 100 g 100 Gramm
30010162 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30012810 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC3690201G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1022-13-5
Summenformel C14 H12 Cl N O
Molekulargewicht (g/mol) 245.7
Synonym [5-Chloro-2-(methylamino)phenyl]phenylmethanone, Temazepam Imp. A (EP), Diazepam Imp. D (EP), 5-Chloro-2-(methylamino)benzophenone
IUPAC-Name [5-Chloro-2-(Methylamino)Phenyl]-Phenylmethanon
SMILES CNc1ccc(Cl)cc1C(=O)c2ccccc2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Chloro-2-Methylaminobenzophenone
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C14H12ClNO/c1-16-13-8-7-11(15)9-12(13)14(17)10-5-3-2-4-6-10/h2-9,16H,1H3
Formelmasse 245.0607
Reinheit (%) >95%