Learn More
5-Chlor-2-Methoxyphenyl-Isothiocyanat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10089521
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10089521 1 g 1 Gramm
10148054 5 g 5 Gramm
10437632 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10089521 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SB01657DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemische Identifikatoren
CAS 63429-99-2
Summenformel C8H6ClNOS
Molekulargewicht (g/mol) 199.652
MDL-Nummer MFCD00041073
InChI-Schlüssel WGLDKQQXEWPFAR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-2-methoxyphenyl isothiocyanate, 4-chloro-2-isothiocyanato-1-methoxy-benzene, 2-methoxy-5-chlorophenyl isothiocyanate, 5-chloro-2-methoxybenzenisothiocyanate, 4-chloranyl-2-isothiocyanato-1-methoxy-benzene, acmc-20am4k, 4-chloro-2-isothiocyanatoanisole, 5-chloro-2-methoxyphenylisothiocyanate, 5-chloro-2-methoxyphenyl-isothiocyanate, benzene, 4-chloro-2-isothiocyanato-1-methoxy
PubChem CID 737165
IUPAC-Name 4-Chlor-2-Isothiocyanat-1-Methoxybenzol
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)Cl)N=C=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Chloro-2-methoxyphenyl isothiocyanate
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 199.66
Reinheit (%) 97%