Learn More
5-Chlor-2-Methoxyphenylisothiocyanat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11332617
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11332617 5 g 5 Gramm
11322617 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11332617 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L11769.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 63429-99-2
Summenformel C8H6ClNOS
Molekulargewicht (g/mol) 199.652
MDL-Nummer MFCD00041073
InChI-Schlüssel WGLDKQQXEWPFAR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-2-methoxyphenyl isothiocyanate, 4-chloro-2-isothiocyanato-1-methoxy-benzene, 2-methoxy-5-chlorophenyl isothiocyanate, 5-chloro-2-methoxybenzenisothiocyanate, 4-chloranyl-2-isothiocyanato-1-methoxy-benzene, acmc-20am4k, 4-chloro-2-isothiocyanatoanisole, 5-chloro-2-methoxyphenylisothiocyanate, 5-chloro-2-methoxyphenyl-isothiocyanate, benzene, 4-chloro-2-isothiocyanato-1-methoxy
PubChem CID 737165
IUPAC-Name 4-Chlor-2-Isothiocyanat-1-Methoxybenzol
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)Cl)N=C=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Chloro-2-methoxyphenyl isothiocyanate
Schmelzpunkt 56°C to 59°C
Siedepunkt 164°C to 165°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN2923
Beilstein 2719683
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 199.66
Reinheit (%) 97%