missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Chlor-2-Methoxyphenyl-Isothiocyanat, 97 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-2701302
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
63429-99-2
C8H6ClNOS
199.652
MFCD00041073
WGLDKQQXEWPFAR-UHFFFAOYSA-N
5-chloro-2-methoxyphenyl isothiocyanate, 4-chloro-2-isothiocyanato-1-methoxy-benzene, 2-methoxy-5-chlorophenyl isothiocyanate, 5-chloro-2-methoxybenzenisothiocyanate, 4-chloranyl-2-isothiocyanato-1-methoxy-benzene, acmc-20am4k, 4-chloro-2-isothiocyanatoanisole, 5-chloro-2-methoxyphenylisothiocyanate, 5-chloro-2-methoxyphenyl-isothiocyanate, benzene, 4-chloro-2-isothiocyanato-1-methoxy
737165
4-Chlor-2-isothiocyanato-1-methoxybenzol
COC1=C(C=C(C=C1)Cl)N=C=S
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
63429-99-2
C8H6ClNOS
199.652
MFCD00041073
WGLDKQQXEWPFAR-UHFFFAOYSA-N
5-chloro-2-methoxyphenyl isothiocyanate, 4-chloro-2-isothiocyanato-1-methoxy-benzene, 2-methoxy-5-chlorophenyl isothiocyanate, 5-chloro-2-methoxybenzenisothiocyanate, 4-chloranyl-2-isothiocyanato-1-methoxy-benzene, acmc-20am4k, 4-chloro-2-isothiocyanatoanisole, 5-chloro-2-methoxyphenylisothiocyanate, 5-chloro-2-methoxyphenyl-isothiocyanate, benzene, 4-chloro-2-isothiocyanato-1-methoxy
737165
4-Chlor-2-isothiocyanato-1-methoxybenzol
COC1=C(C=C(C=C1)Cl)N=C=S
Chemischer Name oder Material 5-Chloro-2-methoxyphenyl isothiocyanate
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 199.66
Reinheit (%) 97%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'