Learn More
5-Chlor-2-Methoxybenzolsulfonylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11476937
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11476937 25 g 25 Gramm
11466937 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11476937 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14362.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 22952-32-5 | C7H6Cl2O3S | 241.082 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22952-32-5
Summenformel C7H6Cl2O3S
Molekulargewicht (g/mol) 241.082
MDL-Nummer MFCD00052959
InChI-Schlüssel FCJGLIMDVOTBLO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-2-methoxybenzene-1-sulfonyl chloride, 5-chloro-2-methoxyphenylsulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 5-chloro-2-methoxy, chloro 5-chloro-2-methoxyphenyl sulfone, 5-chloro-2-methoxy-benzenesulfonyl chloride, acmc-1cq3l, ksc494k2b, 4-chloro-2-chlorosulphonyl anisole, 2-methoxy-5-chlorobenzenesulfonyl chloride, 5-chloro-2 methoxybenzenesulfonyl chloride
PubChem CID 2734272
IUPAC-Name 5-Chlor-2-methoxybenzolsulfonylchlorid
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)Cl)S(=O)(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Chloro-2-methoxybenzenesulfonyl chloride
Schmelzpunkt 100°C to 104°C
Menge 25 g
UN-Nummer UN3096
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 241.1
Reinheit (%) 98%