Learn More
5-Chloro-2-Methoxybenzenamin, TRC
Artikelnummer. 30361615
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30361615 5 g -
30368094 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30361615 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC9503405G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 95-03-4
Summenformel C7 H8 Cl N O
Molekulargewicht (g/mol) 157.6
Synonym o-Anisidine, 5-chloro- (7CI,8CI), 5-Chloro-2-methoxybenzenamine, (5-Chloro-2-methoxyphenyl)amine, 1-Amino-5-chloro-2-methoxybenzene, 2-Amino-4-chloro-1-methoxybenzene, 2-Amino-4-chloroanisole, 2-Methoxy-5-chloroaniline, 4-Chloro-2-aminoanisole, 5-Chloro-2-methoxyaniline, 5-Chloro-o-anisidine, C.I. 37120, free base, NSC 6114, Tulabase Fast Red R, Tulabase Fast Red RC
IUPAC-Name 5-Chlor-2-methoxyanilin
SMILES COc1ccc(Cl)cc1N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Chloro-2-methoxyaniline
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H8ClNO/c1-10-7-3-2-5(8)4-6(7)9/h2-4H,9H2,1H3
Formelmasse 157.0294