Learn More
5-Chlor-2-Methoxy-4-Methylbenzolsulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11341939
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11341939 5 g 5 Gramm
11351939 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11341939 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26020.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 889939-48-4 | Molecular Formula: C8H8Cl2O3S | Molecular Weight: 255.109 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 889939-48-4
Summenformel C8H8Cl2O3S
Molekulargewicht (g/mol) 255.109
MDL-Nummer MFCD08445709
InChI-Schlüssel BJRJHJZVSWZXIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-2-methoxy-4-methylbenzenesulfonylchloride, 5-chloro-2-methoxy-4-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, pubchem5095, acmc-20am4m, 5-chloro-2-methoxy-4-methylphenylsulfonyl chloride, chloro 5-chloro-2-methoxy-4-methylphenyl sulfone, 5-chloranyl-2-methoxy-4-methyl-benzenesulfonyl chloride
PubChem CID 17389862
IUPAC-Name 5-Chlor-2-Methoxy-4-Methylbenzolsulfonylchlorid
SMILES CC1=CC(=C(C=C1Cl)S(=O)(=O)Cl)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Chloro-2-methoxy-4-methylbenzenesulfonyl chloride
Schmelzpunkt 126°C to 128°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN3261
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 255.12
Reinheit (%) 97%