Learn More
5-Chlor-2-mercaptobenzimidazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11478687
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11478687 5 g 5 Gramm
11488687 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11478687 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19852.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 31-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 25369-78-2 | C7H5ClN2S | 184.641 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25369-78-2
Summenformel C7H5ClN2S
Molekulargewicht (g/mol) 184.641
MDL-Nummer MFCD01658762
InChI-Schlüssel ZZIHEYOZBRPWMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-2-mercaptobenzimidazole, 6-chloro-1h-benzimidazole-2-thiol, 5-chloro-2-benzimidazolethiol, 2-benzimidazolinethione, 5-chloro, 5-chloro-1,3-dihydro-2h-benzimidazole-2-thione, 5-chloro-1h-benzimidazole-2-thiol, 2-benzimidazolethiol, 5-chloro, 5-chloro-2 3-benzimidazolethione, 6-chloro-1h-benzoimidazole-2-thiol, 6-chloro-1h-benzo d imidazole-2-thiol
PubChem CID 2056429
IUPAC-Name 5-Chlor-1,3-Dihydrobenzimidazol-2-Thion
SMILES C1=CC2=C(C=C1Cl)NC(=S)N2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Chloro-2-mercaptobenzimidazole
Schmelzpunkt 298°C to 302°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Formelmasse 184.64
Reinheit (%) 98%