Learn More
5-Chlor-2-hydroxy-3-methylbenzaldehyd, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10110582
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10110582 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10098161 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10110582 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. BTB03914CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 23602-63-3
Summenformel C8H7ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 170.592
MDL-Nummer MFCD00275687
InChI-Schlüssel NSKZAOKQZDLHGO-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzaldehyde, 5-chloro-2-hydroxy-3-methyl, acmc-20am4p, 2-hydroxy-3-methyl-5-chlorobenzaldehyde, 5-chloro-2-hydroxy-3-methyl-benzaldehyde
PubChem CID 2774358
IUPAC-Name 5-Chlor-2-Hydroxy-3-Methylbenzaldehyd
SMILES CC1=C(C(=CC(=C1)Cl)C=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Chloro-2-hydroxy-3-methylbenzaldehyde
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 170.59
Reinheit (%) 95%