Learn More
5-Chlor-2-Fluorophenylisothiocyanat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10762123
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10762123 1 g 1 Gramm
10782167 5 g 5 Gramm
10497432 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10762123 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SB01971DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 247170-25-8
Summenformel C7H3ClFNS
Molekulargewicht (g/mol) 187.616
MDL-Nummer MFCD01313224
InChI-Schlüssel RUASREJPMXNHLF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-2-fluorophenyl isothiocyanate, 5-chloro-2-fluorophenylisothiocyanate, 3-chloro-6-fluorophenylisothiocyanate, 5-chloro-2-fluorobenzenisothiocyanate, benzene,4-chloro-1-fluoro-2-isothiocyanato, 4-chloranyl-1-fluoranyl-2-isothiocyanato-benzene, benzene, 4-chloro-1-fluoro-2-isothiocyanato-9ci
PubChem CID 2736579
IUPAC-Name 4-Chlor-1-fluor-2-isothiocyanatobenzol
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)N=C=S)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Chloro-2-fluorophenyl isothiocyanate
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 1 g
Formelmasse 187.62
Reinheit (%) 97%