Learn More
5-Chlor-2-fluorbenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
5 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-Chloro-2-fluorobenzoic acid |
CAS | 394-30-9 |
Schmelzpunkt | 151.0°C to 153.0°C |
Prozentgehaltsbereich | 96% min. (HPLC) |
Summenformel | C7H4ClFO2 |
Menge | 5 g |
Synonym | 2-fluoro-5-chlorobenzoic acid, 5-chloro-2-fluoro-benzoic acid, 5-chloro-2-fluorobenzoicacid, benzoic acid, 5-chloro-2-fluoro, pubchem1375, acmc-1aigz, ksc223m7h, rarechem al bo 0944, 5-chloro-2-fluorobenzoic acid, benzoicacid, 5-chloro-2-fluoro |
InChI-Schlüssel | WGAVMKXCDMQVNF-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | C1=CC(=C(C=C1Cl)C(=O)O)F |
IUPAC-Name | 5-Chlor-2-Fluorbenzoesäure |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 5-Chloro-2-fluorobenzoic acid
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.