Learn More
5-Chlor-2-fluorbenzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15433427
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15433427 25 g 25 Gramm
11326589 1 g 1 Gramm
11336589 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15433427 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26187.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 96515-79-6 | C7H4ClFO | 158.56 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 96515-79-6
Summenformel C7H4ClFO
Molekulargewicht (g/mol) 158.56
MDL-Nummer MFCD03094518
InChI-Schlüssel WDTUCEMLUHTMCB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-5-chlorobenzaldehyde, 3-chloro-6-fluoro benzaldehyde, 3-chloro-6-fluorobenzaldehyde, 5-chloro-2-fluoro-benzaldehyde, benzaldehyde, 5-chloro-2-fluoro, 2-fluoro-5-chloro-benzaldehyde, zlchem 333, pubchem1411, ksc486m0t, 2-fluoro-5-chloro benzaldehyde
PubChem CID 2773586
IUPAC-Name 5-Chlor-2-fluorbenzaldehyd
SMILES FC1=CC=C(Cl)C=C1C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Chloro-2-fluorobenzaldehyde
Schmelzpunkt 29°C to 32°C
Brechungsindex 1.541
Menge 25 g
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 158.56
Reinheit (%) 97%