Learn More
5-Chlor-2-Cyanopyridin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15442239
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15442239 5 g 5 Gramm
15432239 1 g 1 Gramm
15452239 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15442239 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64846.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 89809-64-3 | C6H3ClN2 | 138.55 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 89809-64-3
Summenformel C6H3ClN2
Molekulargewicht (g/mol) 138.55
MDL-Nummer MFCD03788835
InChI-Schlüssel WTHODOKFSYPTKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-2-cyanopyridine, 5-chloropicolinonitrile, 3-chloro-6-cyanopyridine, 2-cyano-5-chloro pyridine, 2-pyridinecarbonitrile, 5-chloro, 2-cyano-5-chloropyridine, 6-cyano-3-chloropyridine, 5-chloro-2-pyridinecarbonitrile, pubchem2107, 5-chloropicolinenitrile
PubChem CID 3833942
IUPAC-Name 5-Chloropyridin-2-Carbonitril
SMILES ClC1=CN=C(C=C1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Chloro-2-cyanopyridine
Schmelzpunkt 106°C to 108°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 113764
Formelmasse 138.55
Reinheit (%) 96%