Learn More
5-Chlor-2,4-Dinitrobenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11467156
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11467156 5 g 5 Gramm
11477156 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11467156 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25479.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 136833-36-8 | C7H3ClN2O6 | 246.559 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 136833-36-8
Summenformel C7H3ClN2O6
Molekulargewicht (g/mol) 246.559
MDL-Nummer MFCD00091829
InChI-Schlüssel VVQOEJCXWMGEJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-2,4-dinitrobenzoic acid, benzoic acid, 5-chloro-2,4-dinitro, acmc-20a30o, 2,4-dinitro-5-chlorobenzoic acid, 3-chloro-4,6-dinitrobenzoic acid
PubChem CID 3727860
SMILES C1=C(C(=CC(=C1Cl)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Chloro-2,4-dinitrobenzoic acid
Schmelzpunkt 180°C to 182°C
Menge 5 g
Formelmasse 246.56
Reinheit (%) 98%