Learn More
5-Chlor-2(3H)-benzoxazolon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11490318
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11490318 250 g 250 Gramm
11480318 50 g 50 Gramm
11470318 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490318 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24507.30
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 95-25-0 | Molecular Formula: C7H4ClNO2 | Molecular Weight: 169.564 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 95-25-0
Summenformel C7H4ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 169.564
MDL-Nummer MFCD00005717
InChI-Schlüssel TZFWDZFKRBELIQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym chlorzoxazone, chlorzoxazon, paraflex, chloroxazone, 5-chloro-2-benzoxazolone, biomioran, escoflex, myoflexin, myoflexine, pathorysin
PubChem CID 2733
ChEBI CHEBI:3655
IUPAC-Name 5-Chlor-3H-1,3-Benzoxazol-2-on
SMILES C1=CC2=C(C=C1Cl)NC(=O)O2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Chloro-2(3H)-benzoxazolone
Schmelzpunkt 189°C to 192°C
Menge 250 g
Merck Index 14,2194
Formelmasse 169.57
Reinheit (%) 99%