Learn More
5-Chlor-2(3H)-benzoxazolon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11480318
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11480318 50 g 50 Gramm
11490318 250 g 250 Gramm
11470318 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11480318 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24507.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 95-25-0
Summenformel C7H4ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 169.564
MDL-Nummer MFCD00005717
InChI-Schlüssel TZFWDZFKRBELIQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym chlorzoxazone, chlorzoxazon, paraflex, chloroxazone, 5-chloro-2-benzoxazolone, biomioran, escoflex, myoflexin, myoflexine, pathorysin
PubChem CID 2733
ChEBI CHEBI:3655
IUPAC-Name 5-Chlor-3H-1,3-Benzoxazol-2-on
SMILES C1=CC2=C(C=C1Cl)NC(=O)O2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Chloro-2(3H)-benzoxazolone
Schmelzpunkt 189°C to 192°C
Menge 50 g
Merck Index 14,2194
Formelmasse 169.57
Reinheit (%) 99%