Learn More
5-Chlor-1-Pentyne, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10402231 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10402231 25 g Glasflasche 25 Gramm
10022880 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10402231 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 223420250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 14267-92-6 | C5H7Cl | 102.56 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14267-92-6
Summenformel C5H7Cl
Molekulargewicht (g/mol) 102.56
MDL-Nummer MFCD00001014
InChI-Schlüssel UXFIKVWAAMKFQE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-1-pentyne, 1-pentyne, 5-chloro, 5-chloropentyne, 4-pentynyl chloride, 1-chloro-4-pentine, 1-chloro-4-pentyne, pent-4-ynyl chloride, 5-chloro-pent-1-yne, acmc-1bzfd, pent-4-yn-1-yl chloride
PubChem CID 84308
IUPAC-Name 5-Chlorpent-1-yn
SMILES C#CCCCCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Chloro-1-pentyne
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis braun
Dichte 0.9600g/mL
Siedepunkt 67°C to 69°C (145.0 mmHg)
Flammpunkt 15°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel Cl(CH2)3C∽CH
Brechungsindex 1.4430 to 1.445
Menge 25 g
Beilstein 01, III, 958
Relative Dichte 0.96
Formelmasse 102.56
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Chloro-1-pentyne
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.