Learn More
5-Chlor-1-methylimidazol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Chloro-1-methylimidazole |
| CAS | 872-49-1 |
| Summenformel | C4 H5 Cl N2 |
| Menge | 5 g |
| Synonym | Azathioprine Impurity 9 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H5ClN2/c1-7-3-6-2-4(7)5/h2-3H,1H3 |
| SMILES | Cn1cncc1Cl |
| IUPAC-Name | 5-Chlor-1-Methylimidazol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 116.55 |
| Formelmasse | 116.0141 |