Learn More
5-Chlor-1 -Methyl-1H-Pyrazol-4-Carbonylchlorid, ≥95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10792103
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10792103 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
10344142 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10792103 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. GK03657EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 110763-09-2
Summenformel C5H4Cl2N2O
Molekulargewicht (g/mol) 179.00
MDL-Nummer MFCD02179947
InChI-Schlüssel XFDCYGXUXLYMNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-1-methyl-1h-pyrazole-4-carbonyl chloride, 1h-pyrazole-4-carbonylchloride, 5-chloro-1-methyl, acmc-20ea37, 5-chloro-1-methyl-4-pyrazolecarbonyl chloride, 5-chloranyl-1-methyl-pyrazole-4-carbonyl chloride, 1h-pyrazole-4-carbonyl chloride, 5-chloro-1-methyl-9ci
PubChem CID 2735773
IUPAC-Name 5-Chlor-1-methylpyrazol-4-carbonylchlorid
SMILES CN1N=CC(C(Cl)=O)=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Chloro-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbonyl chloride
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 10 g
Formelmasse 179.01
Reinheit (%) 95%