Learn More
5-Chloro-1-indanone, 98%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10666904 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10666904 1 g 1 Gramm
10207170 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10666904 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 271120010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 42348-86-7
Summenformel C9H7ClO
Molekulargewicht (g/mol) 166.60
MDL-Nummer MFCD00041456
InChI-Schlüssel MEDSHTHCZIOVPU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-1-indanone, 5-chloro-2,3-dihydro-1h-inden-1-one, 5-chloroindan-1-one, 5-chloro-indan-1-one, 1h-inden-1-one, 5-chloro-2,3-dihydro, 5-chloroindanone, 5-chloroindone, pubchem2250, 1-indanone, 5-chloro, 5-chloro indanone
PubChem CID 142599
IUPAC-Name 5-chloro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
SMILES ClC1=CC=C2C(=O)CCC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Chloro-1-indanone
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 93°C to 98°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 166.61
Reinheit (%) ≥97.5%
Physikalische Form Crystalline Powder