Learn More
5-Chlor-1-Benzothiophen-3-Carbonitril, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10542812
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10542812 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
11361416 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10542812 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC00066CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemische Identifikatoren
CAS 16296-79-0
Summenformel C9H4ClNS
Molekulargewicht (g/mol) 193.65
MDL-Nummer MFCD02682022
InChI-Schlüssel SXWOPXJSURXXCM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chlorobenzo b thiophene-3-carbonitrile, benzo b thiophene-3-carbonitrile,5-chloro, 5-chlorothionaphthene-3-carbonitrile, 5-chloranyl-1-benzothiophene-3-carbonitrile, 5-chloro-1-benzo b thiophene-3-carbonitrile, benzo b thiophene-3-carbonitrile, 5-chloro
PubChem CID 2776125
IUPAC-Name 5-chloro-1-benzothiophene-3-carbonitrile
SMILES ClC1=CC=C2SC=C(C#N)C2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Chloro-1-benzothiophene-3-carbonitrile
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 193.66
Reinheit (%) 97%