Learn More
5-Chlor-1-(4-Piperidinyl)-2-Benzimidazolidinon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11430717
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11430717 10 g 10 Gramm
11440717 50 g 50 Gramm
11450717 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11430717 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22521.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 53786-28-0 | C12H14ClN3O | 251.714 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 53786-28-0
Summenformel C12H14ClN3O
Molekulargewicht (g/mol) 251.714
MDL-Nummer MFCD02684518
InChI-Schlüssel DOAYWDKFDPSTSV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-1-4-piperidyl-2-benzimidazolinone, 5-chloro-1-piperidin-4-yl-1h-benzo d imidazol-2 3h-one, 1-4-piperidinyl-1,3-dihydro-5-chlorobenzimidazolone, 5-chloro-1,3-dihydro-1-4-piperidinyl-2h-benzimidazol-2-one, domperidone impurity a, 5-chloro-1-piperidin-4-yl-1,3-dihydro-2h-benzimidazol-2-one, 5-chloro-1-piperidin-4-yl-1,3-dihydro-benzoimidazol-2-one, 4-5-chloro-2-oxo-2h-benzimidazol-1-yl piperidine, 5-chloro-1-4-piperidyl-3-hydrobenzimidazol-2-one
PubChem CID 104607
IUPAC-Name 6-Chlor-3-piperidin-4-yl-1H-benzimidazol-2-on
SMILES C1CNCCC1N2C3=C(C=C(C=C3)Cl)NC2=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Chloro-1-(4-piperidinyl)-2-benzimidazolidinone
Schmelzpunkt 227°C to 230°C
Menge 10 g
Formelmasse 251.71
Reinheit (%) 98%