Learn More
5-Chlor-1,3-dimethyl-4-nitro-1H-pyrazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11348705
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11348705 5 g 5 Gramm
11338705 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11348705 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L12252.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13551-73-0
Summenformel C5H6ClN3O2
Molekulargewicht (g/mol) 175.57
MDL-Nummer MFCD00052534
InChI-Schlüssel WBMBDRIOUHCVAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-1,3-dimethyl-4-nitro-1h-pyrazole, 1,3-dimethyl-4-nitro-5-chloropyrazole, 5-chloro-4-nitro-1,3-dimethylpyrazole, 1,3-dimethyl-4-nitro-5-chloro-1h-pyrazole, 1h-pyrazole,5-chloro-1,3-dimethyl-4-nitro, 1h-pyrazole, 5-chloro-1,3-dimethyl-4-nitro, acmc-20adw4, buttpark 3711-59, 5-chloro-1,3-dimethyl-4-nitro-1h-pyrazole #, 5-chloro-4-nitro-1,3-dimethylpyrazole,
PubChem CID 279515
IUPAC-Name 5-Chlor-1,3-Dimethyl-4-Nitropyrazol
SMILES CN1N=C(C)C(=C1Cl)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Chloro-1,3-dimethyl-4-nitro-1H-pyrazole
Schmelzpunkt 76°C to 80°C
Menge 5 g
Beilstein 149733
Formelmasse 175.58
Reinheit (%) 97%