Learn More
5-Chlor-1,3-Dimethyl-1H-Pyrazol-4-Sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2702681
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
88398-93-0
C5H6Cl2N2O2S
229.075
MFCD00052536
HWGVUNSKAPCFNF-UHFFFAOYSA-N
5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazole-4-sulfonyl chloride, 5-chloro-1,3-dimethyl-4-pyrazolesulfonyl chloride, 5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazole-4-sulphonyl chloride, 5-chloro-1,3-dimethyl-pyrazole-4-sulfonyl chloride, 5-chloro-1,3-dimethylpyrazole-4-sulfonylchloride, 5-chloranyl-1,3-dimethyl-pyrazole-4-sulfonyl chloride, 1h-pyrazole-4-sulfonylchloride, 5-chloro-1,3-dimethyl, 5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazol-4yl-sulfonyl chloride, 5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazol-4-yl sulfonyl chloride, 5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazol-4-ylsulphonyl chloride
2777126
5-Chlor-1,3-nitrothiophen-4-sulfonylchlorid
CC1=NN(C(=C1S(=O)(=O)Cl)Cl)C
88398-93-0
C5H6Cl2N2O2S
229.075
MFCD00052536
HWGVUNSKAPCFNF-UHFFFAOYSA-N
5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazole-4-sulfonyl chloride, 5-chloro-1,3-dimethyl-4-pyrazolesulfonyl chloride, 5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazole-4-sulphonyl chloride, 5-chloro-1,3-dimethyl-pyrazole-4-sulfonyl chloride, 5-chloro-1,3-dimethylpyrazole-4-sulfonylchloride, 5-chloranyl-1,3-dimethyl-pyrazole-4-sulfonyl chloride, 1h-pyrazole-4-sulfonylchloride, 5-chloro-1,3-dimethyl, 5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazol-4yl-sulfonyl chloride, 5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazol-4-yl sulfonyl chloride, 5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazol-4-ylsulphonyl chloride
2777126
5-Chlor-1,3-nitrothiophen-4-sulfonylchlorid
CC1=NN(C(=C1S(=O)(=O)Cl)Cl)C
Chemischer Name oder Material 5-chloro-1, 3-dimethyl-1H-pyrazole-4-sulfonyl chloride
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 229.09
Reinheit (%) 97%