Learn More
5-Carboxyfluorescein (Technische Qualität), TRC
Artikelnummer. 30349008
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30349008 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30349008 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC1783201G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Carboxyfluorescein
CAS 76823-03-5
Summenformel C21 H12 O7
Menge 1 g
Synonym 5-Carboxyfluorescein
InChI-Formel InChI=1S/C21H12O7/c22-11-2-5-15-17(8-11)27-18-9-12(23)3-6-16(18)21(15)14-4-1-10(19(24)25)7-13(14)20(26)28-21/h1-9,22-23H,(H,24,25)
SMILES OC(=O)c1ccc2c(c1)C(=O)OC23c4ccc(O)cc4Oc5cc(O)ccc35
IUPAC-Name 3',6'-DiHydroxy-3-Oxospiro[2-Benzofuran-1,9'-Xanthen]-5-Carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 376.32
Formelmasse 376.0583