Learn More
5'-Carboxy Meloxicam, TRC
Artikelnummer. 30134294
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
50 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30134294 50 mg 50 Milligramm
30011131 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30134294 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC17872550MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 130262-93-0
Summenformel C14 H11 N3 O6 S2
Molekulargewicht (g/mol) 381.38
Synonym 5-Thiazolecarboxylic acid, 2-[[(4-hydroxy-2-methyl-1,1-dioxido-2H-1,2-benzothiazin-3-yl)carbonyl]amino]-, 5-Thiazolecarboxylic acid, 2-[[(4-hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazin-3-yl)carbonyl]amino]-, S,S-dioxide, 2-[[(4-Hydroxy-2-methyl-1,1-dioxido-2H-1,2-benzothiazin-3-yl)carbonyl]amino]-5-thiazolecarboxylic acid, 2H-1,2-Benzothiazine, 5-thiazolecarboxylic acid deriv.
IUPAC-Name 2-[(4-Hydroxy-2-Methyl-1,1-Dioxo-1λ^{6},2-Benzothiazin-3-Carbonyl)Amino]-1,3-Thiazol-5-Carbonylsäure
SMILES CN1C(=C(O)c2ccccc2S1(=O)=O)C(=O)Nc3ncc(s3)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5'-Carboxy Meloxicam
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C14H11N3O6S2/c1-17-10(12(19)16-14-15-6-8(24-14)13(20)21)11(18)7-4-2-3-5-9(7)25(17,22)23/h2-6,18H,1H3,(H,20,21)(H,15,16,19)
Formelmasse 381.0089
Reinheit (%) >95%