Learn More
5-Carbethoxyuracil, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-Carbethoxyuracil |
CAS Min. % | 97.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Schmelzpunkt | 232.0°C to 235.0°C |
Farbe | Weiß |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (HPLC) |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 5 g |
Formelmasse | 184.15 |