Learn More
5-Carbamoylpyridin-3-Boronsäure-Pinacolester, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
5-Carbamoylpyridine-3-boronic acid pinacol ester is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
5-Carbamoylpyridin-3 -Boronsäure-Pinacol-Ester wird als Zwischenprodukt der organischen chemischen Synthese verwendet.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Carbamoylpyridine-3-boronic acid pinacol ester |
| Menge | 250 mg |
| Formelmasse | 248.09 |
| Reinheit (%) | 96% |