Learn More
5-Bromvanillin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11435283
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11435283 100 g 100 Gramm
11425283 25 g 25 Gramm
11445283 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11435283 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12861.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2973-76-4 | C8H7BrO3 | 231.05 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2973-76-4
Summenformel C8H7BrO3
Molekulargewicht (g/mol) 231.05
MDL-Nummer MFCD00006940
InChI-Schlüssel KLSHZDPXXKAHIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromovanillin, benzaldehyde, 3-bromo-4-hydroxy-5-methoxy, vanillin, 5-bromo, 5-bromo-4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde, 3-bromo-4-hydroxy-5-methoxy-benzaldehyde, unii-508wvs56pw, 3-bromo-4-hydroxy-5-methyloxy benzaldehyde, 5-bromovaniline, 5-bromovanilline
PubChem CID 18099
IUPAC-Name 3-Brom-4-Hydroxy-5-Methoxybenzaldehyd
SMILES COC1=CC(C=O)=CC(Br)=C1O
Specifications
Chemischer Name oder Material 5-Bromovanillin
Schmelzpunkt 162°C to 166°C
Menge 100 g
Beilstein 2049761
Empfindlichkeit Air and light sensitive
Formelmasse 231.05
Reinheit (%) 98%