Learn More
5-Bromvaleronitril, TRC
Artikelnummer. 30333216
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30333216 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30333216 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB699498250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromovaleronitrile
CAS 5414-21-1
Summenformel C5H8BrN
Menge 250 mg
Synonym 5-Bromopentanenitrile, 1-Bromo-4-cyanobutane, 1-Cyano-4-bromobutane, 4-Cyanobutyl bromide, 5-Bromovaleronitrile, NSC 8032, delta-Bromovaleronitrile
InChI-Formel InChI=1S/C5H8BrN/c6-4-2-1-3-5-7/h1-4H2
SMILES BrCCCCC#N
IUPAC-Name 5-Bromopentannitril
Molekulargewicht (g/mol) 162.03
Formelmasse 160.984