Learn More
5-Bromvaleronitril, TRC
Artikelnummer. 30346138
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30346138 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30346138 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6994982.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromovaleronitrile
CAS 5414-21-1
Summenformel C5H8BrN
Menge 2.5 g
Synonym 5-Bromopentanenitrile, 1-Bromo-4-cyanobutane, 1-Cyano-4-bromobutane, 4-Cyanobutyl bromide, 5-Bromovaleronitrile, NSC 8032, delta-Bromovaleronitrile
InChI-Formel InChI=1S/C5H8BrN/c6-4-2-1-3-5-7/h1-4H2
SMILES BrCCCCC#N
IUPAC-Name 5-Bromopentannitril
Molekulargewicht (g/mol) 162.03
Formelmasse 160.984