Learn More
5-Bromuridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11315199
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.25 g
Packungsgröße:
0.25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11315199 0.25 g 0.25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11315199 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18507.01
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
5-Bromuridin wird zum immunozytochemischen Nachweis und zur zytometrischen Analyse häufig in RNA eingebaut. Es weist antivirale Wirkung auf und hemmt die Aktivität von Viren wie dem Humanen Immundefizienz-Virus.
S
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromouridine
CAS 957-75-5
Schmelzpunkt 191°C to 193°C
Summenformel C9H11BrN2O6
MDL-Nummer MFCD00006528
Menge 0.25 g
Synonym 5-bromouridine, uridine, 5-bromo, 1-beta-ribofuranosyl-5-bromo-uracil, 5-bromo-1-2r,3r,4s,5r-3,4-dihydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl pyrimidine-2,4 1h,3h-dione, bromouridine, 5-bromo-uridine, key8pg1brc, unii-key8pg1brc, 5-bromouracil ribonucleoside, bru
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
InChI-Schlüssel AGFIRQJZCNVMCW-UHFFFAOYNA-N
SMILES OCC1OC(C(O)C1O)N1C=C(Br)C(=O)NC1=O
IUPAC-Name 5-Brom-1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(Hydroxymethyl)Oxolan-2-yl]Pyrimidin-2,4-Dion
Molekulargewicht (g/mol) 323.10
PubChem CID 91494
ChEBI CHEBI:20553
Formelmasse 323.1
Reinheit (%) 98%